Key Documents
GF98100402
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 100 mm, black
Synonim(y):
SU337940
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 981-004-02
Długość
100 mm
Średnica
40 mm
kolor
black
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3