GF97538844
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sphere, diam. 1.5 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonim(y):
ME306810
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 975-388-44
Średnica
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97538844-1EA | 4061825091655 |