Kluczowe dokumenty
GF97399298
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 100 mm, black
Synonim(y):
BI307910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 973-992-98
Długość
100 mm
Średnica
9.5 mm
kolor
black
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)