GF95414249
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-186g, size 300 × 300 mm, thickness 0.38 mm
Synonim(y):
ET303540
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
fabric
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 954-142-49
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.38 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95414249-1EA | 4061825081120 |
GF95414249-2EA | 4061825081137 |