Merck
GF92381575
Palladium
powder, 3 max. part. size (micron), weight 2 g, purity 99.95%
Synonim(y):
PD006016
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 923-815-75
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
masa
2 g
maks. wielk. cząst.
3 (micron)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)