Merck
GF10436767
Yttrium
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
Y 006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141617
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 104-367-67
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
500 μm
tw
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3