Key Documents
GF92290293
Indium
lump, 15 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
IN006100
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 922-902-93
rezystywność
8.37 μΩ-cm
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)