Kluczowe dokumenty
357294
Indium
foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek indowy
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
8.37 μΩ-cm
grubość
0.25 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wysokie przewodnictwo jonowe sodu w stałych elektrolitach polimerowych PEO/PVP z wypełniaczami z nanodrutów InAs...: Badanie zwiększenia przewodnictwa jonowego w elektrolitach polimerowych poprzez włączenie nanodrutów arsenku indu, co ma znaczący wpływ na wydajność baterii (Devi et al., 2021).
- Odporna na korozję i wolna od dendrytów anoda cynkowo-metaliczna w układach wodnych...: Wprowadza odporną na korozję anodę zawierającą ind dla baterii wodnych, która zapobiega tworzeniu się dendrytów i zwiększa ogólne bezpieczeństwo baterii ( Han et al., 2020).
Ilość
- 50 × 50 mm (approximately 4.6 g)
- 100 × 100 mm (approximately 18.4 g)
- 150 × 150 mm (approximately 41.4 g)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
357294-2250CM2 | |
357294-225CM2 | 4061833606452 |
357294-250CM2 | |
357294-25CM2 | 4061833606476 |
357294-1000CM2 | |
357294-100CM2 | 4061833606438 |
357294-18.4G | |
357294-4.6G | |
357294-41.4G |