Key Documents
GF91495053
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 4.8 mm, size 145 × 145 mm, grade rt18
Synonim(y):
ME313370
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 914-950-53
rozmiar
145 × 145 mm
grubość
4.8 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)