Key Documents
GF91259141
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonim(y):
NI800250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 912-591-41
Długość
2 m
szerokość zwoju
25 mm
grubość
0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com