Kluczowe dokumenty
GF89687222
Dysprosium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
DY000220
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 896-872-22
rezystywność
89 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
gęstość
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Klucz InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)