Kluczowe dokumenty
GF89452693
Thulium
wire, 0.1m, diameter 0.6mm, 99%
Synonim(y):
Thulium, TM005120
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 894-526-93
rezystywność
90 μΩ-cm, 20°C
tw
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
gęstość
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Klucz InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)