Kluczowe dokumenty
GF20819088
Terbium
powder, 2g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonim(y):
Terbium, TB006010
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 208-190-88
rezystywność
116 μΩ-cm, 20°C
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
gęstość
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Klucz InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)