MT51344761
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Calcium, perfectION™ ISE combination electrodes
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344761
pojemność
475 mL
Opis ogólny
Regulator siły jonowej (ISA) zapewnia stałą siłę jonową tła dla próbek i wzorców.
Informacje prawne
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)