GF87157996
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 9.0mm diameter
Synonim(y):
NI057930
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 871-579-96
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87157996-2EA | 4061829967963 |
GF87157996-5EA | 4061831008791 |
GF87157996-10EA | 4061829937287 |
GF87157996-1EA | 4061825445311 |