Key Documents
GF86468495
Polyetheretherketone, 30% Glass Fiber Reinforced
(PEEK - 30% GFR), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Synonim(y):
EK326300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 864-684-95
masa
50 g
nominalna wielkość granulek
6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)