Merck
GF85982136
Chromium
powder, 200 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.0+%
Synonim(y):
CR006020
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141709
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 859-821-36
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
200 (micron)
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)