GF83853456
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Synonim(y):
NI207080
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 838-534-56
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.8 mm × 0.6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83853456-5EA | 4061831019452 |
GF83853456-1EA | 4061825454511 |
GF83853456-2EA | 4061829967642 |