GF93667843
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
Synonim(y):
NI207130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 936-678-43
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93667843-1EA | 4061825457451 |
GF93667843-2EA | 4061829968809 |
GF93667843-5EA | 4061831020175 |