Kluczowe dokumenty
GF83746705
Ytterbium
rod, 50mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Synonim(y):
YB007920
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 837-467-05
rezystywność
28 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 10.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
gęstość
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Klucz InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)