GF82917401
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm rod, 20mm diameter
Synonim(y):
AL017920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 829-174-01
dł. × śr.
200 mm × 20 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82917401-5EA | 4061831008210 |
GF82917401-10EA | 4061829936556 |
GF82917401-1EA | 4061825453873 |
GF82917401-2EA | 4061829957834 |