GF82647513
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, 0.125 mm diameter, length 2 m, condition shape-memory alloy
Synonim(y):
NI205042
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 826-475-13
Długość
2 m
średnica
0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82647513-1EA | 4061821152176 |