Kluczowe dokumenty
GF84827537
Nitinol
foil, Ni55%/Ti45%, thickness 0.5 mm, size 90 × 90 mm, temper annealed
Synonim(y):
NI200320
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 848-275-37
rozmiar
90 × 90 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)