Kluczowe dokumenty
GF81420094
Chromium
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, hard, 99.7+%
Synonim(y):
CR000340
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.7%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 814-200-94
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 2.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81420094-1EA | 4061825380995 |