Merck
GF01908806
Chromium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.99%
Synonim(y):
CR000220
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141709
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 019-088-06
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1.0 mm
tw
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)