Kluczowe dokumenty
GF69325162
Chromium
foil, 100x100mm, thickness 3.0mm, hard, 99.95%
Synonim(y):
CR000360
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 693-251-62
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 3.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)