Kluczowe dokumenty
GF02939980
Chromium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonim(y):
Chromium, CR000140
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 029-399-80
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
50 mm × 50 mm × 0.015 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)