Merck
GF01202780
Germanium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.999%
Synonim(y):
GE007910
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 012-027-80
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
Długość
50 mm
średnica
2.0 mm
tw
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3