Key Documents
GF80911155
Gold
wire, 0.40 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95%
Synonim(y):
AU005148
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 809-111-55
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Długość
0.5 m
średnica
0.40 mm
tw
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)