Kluczowe dokumenty
GF79630308
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonim(y):
SI546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 796-303-08
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)