Kluczowe dokumenty
GF78535121
Copper
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.9999%
Synonim(y):
CU006102
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9999%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 785-351-21
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)