GF77628370
Stainless steel - AISI 301
foil, thickness 1 mm, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, size 25 × 25 mm, temper hard
Synonim(y):
FE270310
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 776-283-70
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)