Kluczowe dokumenty
GF76936090
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
100mm rod, 25mm diameter
Synonim(y):
CY257925
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 769-360-90
dł. × śr.
100 mm × 25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)