Key Documents
GF76585966
Copper
foil, thickness 0.04 mm, length 50 m, coil width 6.35 mm
Synonim(y):
CU000463
About This Item
Polecane produkty
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 765-859-66
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Długość
50 m
szerokość zwoju
6.35 mm
grubość
0.04 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2