Kluczowe dokumenty
GF74687260
Alumina
rod, length 50 mm, 20.0 mm diameter, bulk density 0.78 g/cm3
Synonim(y):
AL607992
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 746-872-60
Długość
50 mm
średnica
20.0 mm
gęstość nasypowa
0.78 g/cm3
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)