Key Documents
GF84746650
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, wall thickness 0.5 mm, length 85 mm
Synonim(y):
AL607062
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 847-466-50
Długość
85 mm
śr. zewn.
3.0 mm
grubość ścianki
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com