GF73777405
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
1000m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI095120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 737-774-05
dł. × śr.
1000 m × 0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73777405-1EA | 4061825442310 |