Merck
GF72246719
Zirconium
lump, 8 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.2%
Synonim(y):
ZR006151
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12351751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.2%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 722-467-19
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
8 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com