Key Documents
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145475
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 715-774-34
Długość
0.5 m
średnica
0.75 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)