Merck
GF70666825
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 706-668-25
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Długość
100 mm
średnica
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)