Kluczowe dokumenty
GF97921086
Carbon
rod, 100mm, diameter 1.0mm, graphite, 99.95%
Synonim(y):
C 007908
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.95%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 979-210-86
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar śr.
100 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)