GF70180714
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
200mm rod, 9.5mm diameter
Synonim(y):
FE267920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 701-807-14
dł. × śr.
200 mm × 9.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70180714-10EA | 4061829934231 |
GF70180714-5EA | 4061831006469 |
GF70180714-1EA | 4061825434407 |
GF70180714-2EA | 4061829956080 |