Kluczowe dokumenty
GF70077764
Thoriated tungsten
wire, 0.38 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 5 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145440
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 700-777-64
Długość
5 m
średnica
0.38 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)