GF69268067
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 12 mm, L 500 mm, black
Synonim(y):
CT307912
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 692-680-67
Długość
500 mm
Średnica
12 mm
kolor
black
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)