Kluczowe dokumenty
GF68846552
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 50g
Synonim(y):
FF216030
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 688-465-52
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
3 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)