Kluczowe dokumenty
PDRBGFILSTN
Millipore
Stainless Steel Powder Bag Fill Stand
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Wysokość
51 cm (20 in.)
Głębokość
33 cm (13 in.)
Szerokość
56 cm , 22 in.