Key Documents
GF68266996
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 10.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonim(y):
NI297930
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 682-669-96
Długość
100 mm
średnica
10.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com