GF68225519
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 450 mm, gray
Synonim(y):
EK303010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 682-255-19
rozmiar
300 × 450 mm
grubość
1 mm
kolor
gray
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68225519-1EA | 4061825077901 |
GF68225519-2EA | 4061825077918 |