GF02464691
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 1000 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonim(y):
EK307170
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 024-646-91
Długość
1000 mm
grubość ścianki
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02464691-1EA | 4061825061641 |
GF02464691-2EA | 4061825061658 |
GF02464691-5EA | 4061825061665 |