Merck
GF67920734
Molybdenum
crucible, cylindrical, outside diameter 47mm, length 1 pcs
Synonim(y):
MO008625
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41122203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 679-207-34
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)